Key Documents
BP619
Diclofenac sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Diclofenac sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10Cl2NNaO2
Número CAS:
Peso molecular:
318.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diclofenac
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Diclofenac sodium BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Diclofenac Diethylamine Gel
  • Diclofenac Prolonged-release Tablets
  • Diclofenac Gastro-resistant Tablets
  • Diclofenac Prolonged-release Capsules
  • Ações bioquímicas/fisiológicas
    Standard NSAID and cyclooxygenase (COX) inhibitor. Major metabolites are 4´-hydroxydiclofenac and 5´-hydroxydiclofenac. Has been used as substrate selective for CYP2C9.
    Embalagem
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Palavra indicadora
    Danger
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
    Código de classe de armazenamento
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)
    Lot/Batch Number
    Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Os clientes também visualizaram
    Slide 1 of 2
    1 of 2
    Acetaminofeno British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP371
    Acetaminofeno
    Acetaminofeno European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    P0300000
    Acetaminofeno