PHR2445
Diclofenac Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
{2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl}methanol, Diclofenac Sodium Impurity C (Ph. Eur.), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzenemethanol, o-(2,6-Dichloroanilino)benzyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
diclofenac
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CO)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
chave InChI
HFLGAAAKRFLWLN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)