1188709
USP
Diclofenac potassium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Diclofenac potassium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid potassium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diclofenac
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.K/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
KXZOIWWTXOCYKR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Diclofenac Potassium Tablets
- Diclofenac Potassium for Oral Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3