Y0000085
Aceclofenac impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Oxo-2-(phenylmethoxy)ethyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate, Benzyl {{{2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl}acetyl}oxy}acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
descrição
API family: aceclofenac
família API
aceclofenac
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)OCC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2
chave InChI
RLKZSYGBKCIRFJ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)