G0326004
Gliclazide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
gliclazide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N1(CC2C(C1)CCC2)N=O
InChI
1S/C7H12N2O/c10-8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9/h6-7H,1-5H2
chave InChI
FSCBDDOKZIRLCN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)