Y0001475
Piroxicam for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Piroxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-3-(pyrid-2-yl-carbamoyl)-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
piroxicam
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
chave InChI
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)