Documentos Principais
1544519
USP
Piroxicam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Aminopyridine, 2-AP, 2-Pyridinamine, 2-Pyridylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
105785
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
piroxicam
embalagem
pkg of 50 mg
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
204-210 °C (lit.)
pf
54-58 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
chave InChI
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)