Y0000680
Mepyramine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Aminopyridine, 2-AP, 2-Pyridinamine, 2-Pyridylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pyrilamine, mepyramine
fabricante/nome comercial
EDQM
p.e.
204-210 °C (lit.)
pf
54-58 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
chave InChI
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)