1036937
USP
p-Anisaldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4.7 (vs air)
família API
mepyramine, anisaldehyde
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.573 (lit.)
p.e.
248 °C (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
chave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
240.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)