1544520
USP
Piroxicam Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
About This Item
Produtos recomendados
família API
piroxicam
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
formato
neat
InChI
1S/C14H11N3O4S/c18-13-9-5-1-2-6-10(9)22(20,21)17-12(13)14(19)16-11-7-3-4-8-15-11/h1-8,17-18H,(H,15,16,19)
chave InChI
XRXYFCIBSPQECM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2