1544600
USP
Piroxicam Related Compound J
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide
About This Item
Produtos recomendados
família API
piroxicam
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H11NO5S/c1-12-9(11(14)17-2)10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(12,15)16/h3-6,13H,1-2H3
chave InChI
NGHIOTWSWSQQNT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3