C0650000
Cefadroxil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cefadroxil monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefadroxil
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
chave InChI
NBFNMSULHIODTC-CYJZLJNKSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)