1097148
USP
Cefadroxil Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(6R,7R)-7-[(S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, L-Cefadroxil
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefadroxil
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@@H]([N+H3])c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H17N3O5S/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24)/t10-,11+,15+/m0/s1
chave InChI
BOEGTKLJZSQCCD-FIXISWKDSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Cefadroxil
- Cefadroxil Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)