BP784
Cefadroxil
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cefadroxil monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefadroxil
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccc(cc3)O.O
InChI
1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
chave InChI
NBFNMSULHIODTC-CYJZLJNKSA-N
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)