Documentos Principais
1067781
USP
Betamethasone dipropionate Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6α-Bromo-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna1,4-diene-17,21-diyl dipropionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H36BrFO7
Peso molecular:
583.48
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
betamethasone
embalagem
pkg of 30 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Betamethasone dipropionate Related Compound H USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver,Kidney,Endocrine system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)