H0915
Sulfato de hidroxicloroquina
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory
Sinônimo(s):
Sulfato de 7-cloro-4-[4-(N-etil-N-b-hidroxietilamino)-1-metilbutilamino]quinolina
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sulfato de hidroxicloroquina, ≥98% (HPLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TLR7(51284) , TLR9(54106)
Aplicação
- as an inhibitor of autophagy to treat cells for apoptosis assay to study the role of pirarubicin induced autophagy in bladder cancer cell line
- to evaluate the antiviral mechanism of hydroxychloroquine against DENV-2 (dengue virus-2) infection by immunofluorescence assay
- to inhibit lysosome fusion with the autophagosome
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research