Y0001839
Sulfato de hidroxicloroquina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sulfato de 7-cloro-4-[4-(N-etil-N-b-hidroxietilamino)-1-metilbutilamino]quinolina
About This Item
Produtos recomendados
família API
hydroxychloroquine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)