5.09272
Hydroxychloroquine Sulfate
Sinônimo(s):
Hydroxychloroquine Sulfate, HCQ, Autophagy Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
chave InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ramser, B., et al. 2009. J. Invest. Dermatol.129, 2419.
Boya., P., et al. 2005. Mol. Cell. Biol.22, 1025.
Oikarinen, A., et al. 2009. J. Invest. Dermatol.129, 2333.
Kuznik, A., et al. 2011. J. Immunol.186, 4794.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3