H-157
Hydroxychloroquine sulfate solution
1 mg/mL (Methanol:Water (80:20) (v/v), (as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL (Methanol:Water (80:20) (v/v), (as free base))
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.Clc1cc2nccc(c2cc1)NC(CCCN(CCO)CC)C
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
15 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)