1118394
USP
Chloroquine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)-N,N-diethylpentan-1-amine oxide sulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
família API
chloroquine
Formulário
powder
embalagem
pkg of 15 mg
fabricante/nome comercial
USP
condição de armazenamento
protect from light
cor
yellow
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Under applied conditions, system suitability criteria are met, and the Chloroquine Phosphate HPLC Assay and Impurity Profiling Methods demonstrate good resolution/selectivity, reproducibility, and sensitivity.