Documentos Principais
YT3009017
Millipore
ZHE to Tedlar Bag Adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Materiais
316 stainless steel
fluoroelastomer O-ring
Nível de qualidade
conector
male Luer inlet/outlet connection (with locking feamle thread by femal 7/16" thread)
compatibilidade
for use with ZHE Hazardous Waste Filtration System
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Accessories for filter holders for sample preparation.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13