ZUFPREUN8
Kit de instalação de pré-tratamento para UF
Ultrafiltration pretreatment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrição geral
Este acessório de purificação de água para laboratório é usado na interface com a unidade de pré-tratamento para ultrafiltração (UF) com os sistemas Milli-Q® CLX/HX/HX-SD/HR 7000.
Aplicação
Para uso em interface com a unidade de pré-tratamento para UF com os sistemas Milli-Q® CLX/HX/HX-SD/HR 7000.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany