1118328
USP
Chloroquine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4,7-Dichloroquinoline
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
pressão de vapor
0.0000811 kPa ( 25 °C)
família API
chloroquine
Formulário
crystalline
embalagem
pkg of 15 mg
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
cor
off-white to brown-yellowish
p.e.
298.4 °F (148°C)
pf
81-83 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: freely soluble
ether: freely soluble
water: slightly soluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
chave InChI
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Under applied conditions, system suitability criteria are met, and the Chloroquine Phosphate HPLC Assay and Impurity Profiling Methods demonstrate good resolution/selectivity, reproducibility, and sensitivity.