1.41352
Álcool polivinílico
26-88, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, USP, JPE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
descrição
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,USP,JPE
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
scales
técnica(s)
API processing | nano-milling: suitable
pf
160-240 °C
aplicação(ões)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
chave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1