Documentos Principais
8.43871
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
(Mw approx.200000) for synthesis
Sinônimo(s):
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed, PVA, PVOH
About This Item
Fórmula linear:
(C4H6O2 · C2H4O)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111042
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>230 °C
pf
>200 °C
densidade
1.3 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400‑600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 34.0 - 46.0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1