T2909
Tomatidine hydrochloride
≥85%
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5α-tomatidane hydrochloride, 5α-Tomatidan-3β-ol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥85%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]5([H])O[C@]6(CC[C@H](C)CN6)[C@@H](C)[C@]45[H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1
chave InChI
SXXHVPYRDFJKPG-XRWUXUKGSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to evaluate its effect on nasopharyngeal carcinoma using cell proliferation and flow cytometry assay
- as a negative control in the non-specific inhibition on hedgehog signaling in hepatocellular carcinoma cell lines
- as a control for cell growth assay and expression studies in pancreatic cancer cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3