Y0001263
Etacrynic acid for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethacrynic acid, (2,3-Dichloro-4-[2-methylenebutyryl]phenoxy)acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
etacrynic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)C(C(C(CC)=C)=O)=CC=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A1(6557)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)