E1800000
Ethacrynic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2,3-Dichloro-4-[2-methylenebutyryl]phenoxy)acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ethacrynic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)C(C(C(CC)=C)=O)=CC=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A1(6557)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)