1256015
USP
Ethacrynic Acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(4-Butanoyl-2,3-dichlorophenoxy)acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
família API
ethacrynic acid
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(c(ccc1OCC(=O)O)C(=O)CCC)Cl
InChI
1S/C12H12Cl2O4/c1-2-3-8(15)7-4-5-9(12(14)11(7)13)18-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
FQAYODYTZPXLRH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)