About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
164.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
p.e.
100 °C/1.4 mmHg (lit.)
pf
47-50 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H
chave InChI
BYHVGQHIAFURIL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2-Chloroquinoxaline (QCI) was used to study the effect of solvent on hydrolysis of QCI in aqueous–organic solvent mixtures with acetonitrile and dimethylesulphoxide. It was used in the synthesis of 2-(3-butynyl-2-methyl-2-ol) quinoxaline.It was used as reagent in the synthesis of chloroquinoxaline sulfamide.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Kelly G Matz et al.
Inorganic chemistry, 50(20), 9804-9815 (2011-09-08)
A model system for the molybdenum cofactor has been developed that illustrates the noninnocent behavior of an N-heterocycle appended to a dithiolene chelate on molybdenum. The pyranopterin of the molybdenum cofactor is modeled by a quinoxalyldithiolene ligand (S(2)BMOQO) formed from
Kinetics of the Reaction of 2-Chloro-quinoxaline with Hydroxide Ion in ACN-H2O and DMSO-H2O Binary Solvent Mixtures.
Fathalla MF.
Journal of Solution Chemistry, 40(7), 1258-1270 (2011)