Documentos Principais
8.18841
Sigma-Aldrich
1-Chlorpropane
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Chlorpropane, Propyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7Cl
Número CAS:
Peso molecular:
78.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
208-749-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
373 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
520 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
2.6-11.1 % (v/v)
pf
-122 °C
temperatura de transição
flash point -18 °C
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCC
InChI
1S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
chave InChI
SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,889 - 0,893
Identity (IR): conforms
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup