Documentos Principais
493341
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Propyl alcohol-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH213CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
61.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
p.e.
97 °C (lit.)
pf
−127 °C (lit.)
densidade
0.804 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3+1
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-LBPDFUHNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)