Documentos Principais
615072
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,1,1-d3
98 atom % D
Sinônimo(s):
Isopropyl-1,1,1-d3 alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CD3CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
63.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
82 °C
pf
-90 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)