Documentos
490873
Sigma-Aldrich
Myristic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Tetradecanoic acid-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)1213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
229.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
250 °C/100 mmHg (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i14+1
chave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-UJKGMGNHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup