Documentos Principais
8.03467
Sigma-Aldrich
Dichloromethyl methyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Dichloromethyl methyl ether, 1,1-Dichloromethylether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H4Cl2O
Número CAS:
Peso molecular:
114.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
225-498-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
84 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
85-87 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 42 °C
densidade
1.29 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)OC
InChI
1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
chave InChI
GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup