Documentos Principais
730092
Sigma-Aldrich
Trimethylamine-13C3,15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
Trimethylammonium-13C3,15N chloride
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)315N HCl
Peso molecular:
99.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulário
powder
pf
283-284 °C (dec) (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[13CH3][15N]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
chave InChI
SZYJELPVAFJOGJ-UJNKEPEOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marcin Ufnal et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(12), 1700-1705 (2014-12-06)
Recent evidence suggests that an elevated plasma trimethylamine N-oxide (TMAO) level is associated with an increased risk of adverse cardiovascular events in humans; however, the mechanism is not clear. The aims of this study were to establish the plasma TMAO