Documentos Principais
792322
Sigma-Aldrich
Betaine-13C5,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5H1115NO2
Peso molecular:
123.10
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][N+]([13CH3])([13CH2][13C]([O-])=O)[13CH3]
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
chave InChI
KWIUHFFTVRNATP-CVMUNTFWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)