95255
D-α-Tocopherol succinate
BioXtra, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Vitamin E succinate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to faint yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
chave InChI
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?