682151
Xanthine Oxidase, Buttermilk
Native xanthine oxidase from buttermilk. Complex metalloprotein that catalyzes oxidative hydroxylation of a variety of aromatic heterocycles and simple aldehydes. Catalyzes the oxidation of xanthine to uric acid.
Sinônimo(s):
Xanthine Oxidase, Buttermilk
descrição
RTECS - RQ8455000
Formulário
liquid
atividade específica
≥0.5 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
lactoperoxidase, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.