Documentos Principais
16316
Sigma-Aldrich
Turkey red oil sodium salt
for microscopy
Sinônimo(s):
Castor-oil sulfated sodium salt, Sulfated castor oil, Sulforicinolate sodium salt
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
MA.02
grau
for microscopy
Nível de qualidade
descrição
anionic
Ensaio
100%
Impurezas
16-20% water (Karl Fischer)
pH
7-8 (10%)
Categorias relacionadas
Outras notas
During long periods of cold weather, and during storage at low temperatures, cloudiness or crystallization can occur in individual cases. These can be eliminated by stirring and gentle heating up to 40°C without any loss of quality.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)