202347
Poly(propylene glycol)
average Mn ~2,700
Sinônimo(s):
PPG, Poly(propylene oxide)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
descrição
functionality 1.8
peso molecular
average Mn ~2,700
contém
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
índice de refração
n20/D 1.451
viscosidade
630 cP(25 °C)(lit.)
índice de hidroxila
37 mg KOH/g
solubilidade
H2O: <0.01 % (w/w) at 25 °C
densidade
1.004 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
445.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
229.44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)