202355
Poly(propylene glycol)
average Mn ~4,000
Sinônimo(s):
PPG, Poly(propylene oxide)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
descrição
functionality 1.7
peso molecular
average Mn ~4,000
Impurezas
≤0.035% Water (Karl Fischer)
viscosidade
1,300 cP(25 °C)(lit.)
índice de hidroxila
28 mg KOH/g
solubilidade
H2O: <0.01 % (w/w) at 25 °C
densidade
1.004 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a precursor to synthesize biodegradable poly(ether-ester) networks via UV photopolymerization.
- As a stabilizing agent in the preparation of metal nanoparticles such as gold nanoparticles.
- As a starting material to prepare silane-terminatedpoly(urethane-urea)s (SPUR) polymers.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
445.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
229.44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves