915122
Poly(ethylene oxide)-block-poly(butylene oxide)
PEG average Mn 2,000, average Mn 2,000 (PBO)
Sinônimo(s):
PEG-PBO, PEO-PBO
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
peso molecular
PEG average Mn 2,000 (by NMR)
PEG average Mn 2,000
average Mn 2,000 (PBO(by NMR))
average Mn 2,000 (PBO)
cor
white to off-white
PDI
≤1.3 (by GPC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)