B42985
1,3-Bis(dimethylamino)-2-propanol
97%
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-diamino-2-propanol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH2CH(OH)CH2N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
146.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4422 (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3)4/h7,10H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
JGVZJRHAZOBPMW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?