Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.517 (lit.)
p.e.
140 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3
chave InChI
FVEINXLJOJPHLH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
262.4 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
128 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?