245615
2-Bromo-4′-nitroacetophenone
95%
Sinônimo(s):
ω-Bromo-4-nitroacetophenone, 4-Nitrophenacyl bromide
Ensaio
95%
pf
94-99 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
chave InChI
MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN6(5777)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?