L2540
L-368,899
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1-((7,7-Dimethyl-2(S)-(2(S)-amino-4-(methylsulfonyl)butyramido)bicyclo[2,2,1]heptan-1(S)-yl)methylsulfonyl)-4-(2-methylphenyl)piperazine hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
H2O: soluble 20 mg/mL
originador
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1ccccc1N2CCN(CC2)S(=O)(=O)C[C@]34CC[C@H](C[C@@H]3NC(=O)[C@@H](N)CCS(C)(=O)=O)C4(C)C
InChI
1S/C26H42N4O5S2.ClH/c1-19-7-5-6-8-22(19)29-12-14-30(15-13-29)37(34,35)18-26-11-9-20(25(26,2)3)17-23(26)28-24(31)21(27)10-16-36(4,32)33;/h5-8,20-21,23H,9-18,27H2,1-4H3,(H,28,31);1H/t20-,21+,23+,26-;/m1./s1
chave InChI
GIUFQWFJHXXXEQ-SWJTYIIKSA-N
Informações sobre genes
human ... OXTR(5021)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3