SML0748
Carbetocin acetate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(4-Mercapto-1-oxobutyl)-O-methyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-glutaminyl-L-asparaginyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-leucyl-glycinamidecyclic (1-5)-thioether acetate
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S1C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC1)Cc3ccc(cc3)OC)[C@H](CC)C)CCC(=O)N)CC(=O)N)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(=O)N
InChI
1S/C45H69N11O12S/c1-6-25(4)38-44(66)51-28(15-16-34(46)57)40(62)52-31(21-35(47)58)41(63)54-32(23-69-18-8-10-37(60)50-30(42(64)55-38)20-26-11-13-27(68-5)14-12-26)45(67)56-17-7-9-33(56)43(65)53-29(19-24(2)3)39(61)49-22-36(48)59/h11-14,24-25,28-33,38H,6-10,15-23H2,1-5H3,(H2,46,57)(H2,47,58)(H2,48,59)(H,49,61)(H,50,60)(H,51,66)(H,52,62)(H,53,65)(H,54,63)(H,55,64)/t25-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,38-/m0/s1
chave InChI
NSTRIRCPWQHTIA-DTRKZRJBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to vasopressin and oxytocin receptors for your research needs.