Key Documents
SML2614
Sigma-Aldrich
Carboprost tromethamine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Carboprost trometamol, (15S)-15-methyl prostaglandin F2α tromethamine, (5Z,9a,11a,15E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15-methylprosta-5,13-dien-1-oic acid tris(hydroxymethyl)aminomethane salt, (5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15- methylprosta-5,13-dien-1-oic acid with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Carboprost tromethamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H47NO8
Número CAS:
Peso molecular:
489.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D 18 to 24°, c = 1.0 in chloroform-d
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C21H36O5.C4H11NO3/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-5+,14-12-;/t16-,17?,18+,19-,21-;/m0./s1
chave InChI
UMMADZJLZAPZAW-QFXCEMDRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Carboprost tromethamine is a metabolically stable synthetic analog of prostaglandin F2α. It is used clinically to treat severe postpartum bleeding and for the termination of pregnancy in the second trimester.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3