SML1757
GSK864
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-1-(4-Fluorobenzyl)-N3-(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-5-(1H-pyrrole-2-carbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3,7-dicarboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -66 to -76°, c = 0.5 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=CN1)N2C[C@@](C(N)=O)(C)C(N(CC3=CC=C(F)C=C3)N=C4C(NC5=CC(C)=C(OC)C(C)=C5)=O)=C4C2
Ações bioquímicas/fisiológicas
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research